Disulfoton sulphoxide, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ100
31562-100MGEA 723 DKK
31562-100MG
Disulfoton sulphoxide, Supelco®
Disulfoton sulphoxide
Formel: C₈H₁₉O₃PS₃
CAS-nummer: 2497-07-6
EINECS: 219-679-1