Disulphoton sulphoxide
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERCA12985500EA 1520 DKK
EHERCA12985500
Disulphoton sulphoxide
Disulphoton sulphoxide
Formel: C₈H₁₉O₃PS₃
CAS-nummer: 2497-07-6
EINECS: 219-679-1