(1S,2S)-2-Methoxycyclohexanol 97%, ChiPros®
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L19065.06EA 1360 DKK
L19065.06 L19065.14 L19065.03
(1S,2S)-2-Methoxycyclohexanol 97%, ChiPros®
(1S,2S)-2-Methoxycyclohexanol
Formel: C₇H₁₄O₂
Molekylvægt: 130,19 g/mol
Kogepunkt: 195 °C
Massefylde: 1,015
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00211253
CAS-nummer: 134108-92-2