4-Methoxybenzoic anhydride ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L06180.14EA 3300 DKK
L06180.14 L06180.06
4-Methoxybenzoic anhydride ≥98%
4-Methoxybenzoic anhydride
Formel: C₁₆H₁₄O₅
Smeltepunkt: 95…99 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017175
CAS-nummer: 794-94-5
EINECS: 212-345-6