4-(Benzyloxy)-2-hydroxybenzaldehyde ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L15515.03EA 442 DKK
L15515.03 L15515.06
4-(Benzyloxy)-2-hydroxybenzaldehyde ≥99%
4-(Benzyloxy)-2-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₁₄H₁₂O₃
Molekylvægt: 228,25 g/mol
Smeltepunkt: 77…80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01075698
CAS-nummer: 52085-14-0