Acetophenone-p-toluenesulphonylhydrazone ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H53474.14EA 2720 DKK
H53474.14 H53474.06
Acetophenone-p-toluenesulphonylhydrazone ≥98%
Acetophenone-p-toluenesulphonylhydrazone
Formel: C₁₅H₁₆N₂O₂S
Molekylvægt: 288,36
Smeltepunkt: 144…149 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01140191
CAS-nummer: 4545-21-5