3-Methylbenzoic anhydride ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H32739.06EA 2690 DKK
H32739.06 H32739.03
3-Methylbenzoic anhydride ≥97%
3-Methylbenzoic anhydride
Formel: C₁₆H₁₄O₃
Molekylvægt: 254,29 g/mol
Smeltepunkt: 66…70 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00048083
CAS-nummer: 21436-44-2