4-(Trifluoromethyl)benzoic anhydride ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H34480.06EA 2500 DKK
H34480.06 H34480.03
4-(Trifluoromethyl)benzoic anhydride ≥97%
4-(Trifluoromethyl)benzoic anhydride
Formel: C₁₆H₈F₆O₃
Molekylvægt: 362,23 g/mol
Smeltepunkt: 127…131 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00671577
CAS-nummer: 25753-16-6