3-(Trifluoromethyl)benzoic anhydride ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H33779.03EA 811 DKK
H33779.03 H33779.06
3-(Trifluoromethyl)benzoic anhydride ≥97%
3-(Trifluoromethyl)benzoic anhydride
Formel: C₁₆H₈F₆O₃
Molekylvægt: 362,23 g/mol
Smeltepunkt: 74…78 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09757594
CAS-nummer: 25753-15-5