2-Fluoro-4'-methoxybenzophenone ≥99%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L13653.14EA 1200 DKK
L13653.14
2-Fluoro-4'-methoxybenzophenone ≥99%
2-Fluoro-4'-methoxybenzophenone
Formel: C₁₄H₁₁FO₂
Molekylvægt: 230,25 g/mol
Kogepunkt: 155…160 °C (5 mmHg)
Smeltepunkt: 55…57 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00749331
CAS-nummer: 66938-29-2
EINECS: 000-000-0