4-Phenoxybenzophenone ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TCIAP1328-5GEA 879 DKK
TCIAP1328-5G
4-Phenoxybenzophenone ≥95.0% (by GC)
4-Phenoxybenzophenone
Formel: C₁₉H₁₄O₂
MDL Number: MFCD00017553
CAS-nummer: 6317-73-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C