2-Hydroxy-4-methoxy-5-sulphobenzophenone
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC10545000EA
989
DKK
EHERC10545000
2-Hydroxy-4-methoxy-5-sulphobenzophenone
2-Hydroxy-4-methoxy-5-sulphobenzophenone
Formel:
C₁₄H₁₂O₆S |
MDL Number:
MFCD00024962 CAS-nummer: 4065-45-6 EINECS: 223-772-2 |