4-Chloro-3-nitrobenzophenone ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B23451.22EA
1180
DKK
B23451.22
B23451.14
4-Chloro-3-nitrobenzophenone ≥99%
4-Chloro-3-nitrobenzophenone
Formel:
C₁₃H₈ClNO₃ Molekylvægt: 261,66 g/mol Kogepunkt: 233…235 °C (12 mmHg) Smeltepunkt: 104…106 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007081 CAS-nummer: 56107-02-9 EINECS: 259-995-7 |