5-Chloro-2-(methylamino)benzophenone
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PROOICRS0199EA 2670 DKK
PROOICRS0199
5-Chloro-2-(methylamino)benzophenone
5-Chloro-2-(methylamino)benzophenone
Formel: C₁₄H₁₂ClNO
Molekylvægt: 245,71 g/mol
MDL Number: MFCD00008284
CAS-nummer: 1022-13-5
EINECS: 213-822-1