5-Chloro-2-(methylamino)benzophenone 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L06338.09EA 361 DKK
L06338.09
5-Chloro-2-(methylamino)benzophenone 99%
5-Chloro-2-(methylamino)benzophenone
Formel: C₁₄H₁₂ClNO
Molekylvægt: 245,71 g/mol
Smeltepunkt: 93…98 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008284
CAS-nummer: 1022-13-5
EINECS: 213-822-1