5-Bromo-2-hydroxybenzophenone ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B25507.14EA 3620 DKK
B25507.14 B25507.06
5-Bromo-2-hydroxybenzophenone ≥97%
5-Bromo-2-hydroxybenzophenone
Formel: C₁₃H₉BrO₂
Molekylvægt: 277,11 g/mol
Smeltepunkt: 108…111 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00525062
CAS-nummer: 55082-33-2