N-(4-Methoxybenzylidene)aniline ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
L01951.14EA
1300
DKK
L01951.14
N-(4-Methoxybenzylidene)aniline ≥98%
N-(4-Methoxybenzylidene)aniline
Formel:
C₁₄H₁₃NO Molekylvægt: 211,26 g/mol Smeltepunkt: 61…64 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00025836 CAS-nummer: 836-41-9 EINECS: 212-647-8 |