N-Benzylaminoacetaldehyde diethyl acetal 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A13841.14EA
3970
DKK
A13841.14
A13841.06
N-Benzylaminoacetaldehyde diethyl acetal 96%
N-Benzylaminoacetaldehyde diethyl acetal
Formel:
C₁₃H₂₁NO₂ Molekylvægt: 223,32 g/mol Kogepunkt: 115…117 °C (1 mmHg) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00051599 CAS-nummer: 61190-10-1 |