2-Amino-5-methylbenzenesulphonic acid 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
B24560.30EA
751
DKK
B24560.30
B24560.18
2-Amino-5-methylbenzenesulphonic acid 99%
2-Amino-5-methylbenzenesulphonic acid
Formel:
C₇H₉NO₃S Molekylvægt: 187,22 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007908 CAS-nummer: 88-44-8 EINECS: 201-831-3 UN nummer: 3261 ADR: 8,III |