2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H32858.MDEA
1080
DKK
H32858.MD
H32858.03
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥98%
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₅F₃O₂ Molekylvægt: 190,12 g/mol Smeltepunkt: 54…59 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03788529 CAS-nummer: 336628-67-2 |