2-(Isopropylamino)acetophenone hydrochloride 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H50799.MDEA 870 DKK
H50799.MD
2-(Isopropylamino)acetophenone hydrochloride 98%
2-(Isopropylamino)acetophenone hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₆ClNO
Molekylvægt: 213,71 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18785640
CAS-nummer: 38506-97-7