2-Amino-3'-nitroacetophenone hydrochloride 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A12205.03EA
715
DKK
A12205.03
A12205.06
2-Amino-3'-nitroacetophenone hydrochloride 98%
2-Amino-3'-nitroacetophenone hydrochloride
Formel:
C₈H₉ClN₂O₃ Molekylvægt: 216,62 g/mol Smeltepunkt: 210…212 °C (dec.) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00051997 CAS-nummer: 36765-84-1 ADR: 8,III |