Methyl-4-acetylbenzoate ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B21626.04EA
881
DKK
B21626.04
B21626.09
Methyl-4-acetylbenzoate ≥99%
Methyl-4-acetylbenzoate
Formel:
C₁₀H₁₀O₃ Molekylvægt: 178,19 Smeltepunkt: 92…95 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00216474 CAS-nummer: 3609-53-8 |