3-Chloro-p-toluidine hydrochloride ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H31342.22EA 3170 DKK
H31342.22 H31342.06 H31342.14 H31342.36
3-Chloro-p-toluidine hydrochloride ≥97%
3-Chloro-p-toluidine hydrochloride
Formel: C₇H₉Cl₂N
Smeltepunkt: ∼ 260 °C (subl.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00242925
CAS-nummer: 7745-89-3
EINECS: 202-446-3