2-(tert-Butylamino)-4'-chloropropiophenone hydrochloride
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PROOMM0745.02EA 9070 DKK
PROOMM0745.02
2-(tert-Butylamino)-4'-chloropropiophenone hydrochloride
2-(tert-Butylamino)-4'-chloropropiophenone hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₉Cl₂NO
CAS-nummer: 1049718-72-0