4-Amino-3-chloro-5-methylbenzonitrile tech. 90%, Technical Grade
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L12541.03EA
1070
DKK
L12541.03
4-Amino-3-chloro-5-methylbenzonitrile tech. 90%, Technical Grade
4-Amino-3-chloro-5-methylbenzonitrile
Formel:
C₈H₇ClN₂ Smeltepunkt: 128…130 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00041476 CAS-nummer: 158296-69-6 EINECS: 000-000-0 UN nummer: 3439 ADR: 6.1,III |