4-Amino-3-chloro-5-methylbenzonitrile tech. 90%, Technical Grade
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L12541.03EA 1120 DKK
L12541.03
4-Amino-3-chloro-5-methylbenzonitrile tech. 90%, Technical Grade
4-Amino-3-chloro-5-methylbenzonitrile
Formel: C₈H₇ClN₂
Molekylvægt: 166,61 g/mol
Smeltepunkt: 128…130 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041476
CAS-nummer: 158296-69-6
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III