2-(tert-Butylamino)-3'-bromopropiophenone hydrochloride
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PROOMM0745.03EA 9070 DKK
PROOMM0745.03
2-(tert-Butylamino)-3'-bromopropiophenone hydrochloride
2-(tert-Butylamino)-3'-bromopropiophenone hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₉BrClNO
CAS-nummer: 1049718-43-5