2-(tert-Butylamino)propiophenone hydrochloride
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PROOMM0745.05EA 21210 DKK
PROOMM0745.05
2-(tert-Butylamino)propiophenone hydrochloride
2-(tert-Butylamino)propiophenone hydrochloride
Formel: C₁₃H₂₀ClNO
CAS-nummer: 63199-74-6