2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
L13337.06EA
3230
DKK
L13337.06
L13337.03
2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone 98%
2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone
Formel:
C₁₂H₁₆BrNO Molekylvægt: 270,18 Smeltepunkt: 50…52 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00151798 CAS-nummer: 207986-25-2 EINECS: 000-000-0 |