Piceatannol ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TCIAP1928-100MGEA 600 DKK
TCIAP1928-100MG TCIAP1928-1G
Piceatannol ≥98.0% (by HPLC)
Piceatannol
Formel: C₁₄H₁₂O₄
Molekylvægt: 244,2427 g/mol
Kogepunkt: 108°C
Smeltepunkt: 235°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00221715
CAS-nummer: 10083-24-6
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/89/28993189.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%