Piceatannol, Calbiochem®
Leverandør: Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
527948-1EA 674 DKK
527948-1
Piceatannol, Calbiochem®
Piceatannol
Formel: C₁₄H₁₂O₄
Molekylvægt: 244,2427 g/mol
MDL Number: MFCD00221715
CAS-nummer: 10083-24-6