4-Hydroxydiphenylamine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L18945.09EA 837 DKK
L18945.09 L18945.00 L18945.18
4-Hydroxydiphenylamine 98%
4-Hydroxydiphenylamine
Formel: C₁₂H₁₁NO
Molekylvægt: 185,23 g/mol
Kogepunkt: 215…218 °C (12 mmHg)
Smeltepunkt: 66…71 °C
Flammepunkt: 209 °C (408 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00020142
CAS-nummer: 122-37-2
EINECS: 204-538-9