4-(Phenylazo)diphenylamine, Sigma-Aldrich®
Leverandør: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ200
229164-5GEA 859 DKK
229164-5G 229164-25G
4-(Phenylazo)diphenylamine, Sigma-Aldrich®
4-(Phenylazo)diphenylamine
Formel: C₁₈H₁₅N₃
MDL Number: MFCD00003023
CAS-nummer: 101-75-7
EINECS: 202-972-3