4-(Isopropylamino)diphenylamine 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B25378.A1EA 1760 DKK
B25378.A1 B25378.30
4-(Isopropylamino)diphenylamine 95%
4-(Isopropylamino)diphenylamine
Formel: C₁₅H₁₈N₂
Molekylvægt: 226,32 g/mol
Kogepunkt: 161 °C (1 mmHg)
Smeltepunkt: 74…80 °C
Massefylde: 1,100
Flammepunkt: 172 °C (342 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00026348
CAS-nummer: 101-72-4
EINECS: 202-969-7
ADR: 9,III