4-Fluorodiphenylamine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
TCIAF0630-5GEA
2740
DKK
TCIAF0630-5G
TCIAF0630-1G
4-Fluorodiphenylamine ≥98.0% (by GC)
4-Fluorodiphenylamine
Formel:
C₁₂H₁₀FN Molekylvægt: 187,2129 g/mol Kogepunkt: 166°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD01318538 CAS-nummer: 330-83-6 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 36.0 to 40.0 deg-C |