4-Fluoro-3-formylphenylboronic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L17808.03EA 814 DKK
L17808.03
4-Fluoro-3-formylphenylboronic acid ≥98%
4-Fluoro-3-formylphenylboronic acid
Formel: C₇H₆BFO₃
Molekylvægt: 167,93 g/mol
Smeltepunkt: ∼ 240 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02093074
CAS-nummer: 374538-01-9
EINECS: 000-000-0