2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H28857.06EA 3450 DKK
H28857.06 H28857.03
2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid ≥97%
2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid
Formel: C₇H₆BFO₃
Molekylvægt: 167,93 g/mol
Smeltepunkt: 168…171 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095100
CAS-nummer: 352534-79-3