5-Chloro-2-hydroxyphenylboronic acid ≥97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H53075.03EA 2480 DKK
H53075.03 H53075.MD
5-Chloro-2-hydroxyphenylboronic acid ≥97%
5-Chloro-2-hydroxyphenylboronic acid
Formel: C₆H₆BClO₃
Molekylvægt: 172,37 g/mol
Smeltepunkt: 166…170 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659863
CAS-nummer: 89488-25-5