4-Chloro-2-formylphenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR3443-1GEA 197 DKK
APOSOR3443-1G
4-Chloro-2-formylphenylboronic acid
4-Chloro-2-formylphenylboronic acid
Formel: C₇H₆BClO₃
Molekylvægt: 184,39 g/mol
MDL Number: MFCD08689492
CAS-nummer: 913835-76-4