3-Bromo-4-fluoro-5-iodobenzaldehyde ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H33441.03EA 3410 DKK
H33441.03
3-Bromo-4-fluoro-5-iodobenzaldehyde ≥97%
3-Bromo-4-fluoro-5-iodobenzaldehyde
Formel: C₇H₃BrFIO
Molekylvægt: 328,90 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD20486165
CAS-nummer: 1356113-37-5