N-Cyclopropyl-4-boronobenzenesulphonamide ≥98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H53170.MDEA 1170 DKK
H53170.MD H53170.03
N-Cyclopropyl-4-boronobenzenesulphonamide ≥98%
N-Cyclopropyl-4-boronobenzenesulphonamide
Formel: C₉H₁₂BNO₄S
Molekylvægt: 241,07 g/mol
Smeltepunkt: 142…144 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07363755
CAS-nummer: 871329-67-8