N-Butyl 4-boronobenzenesulphonamide ≥97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H53218.03EA 1440 DKK
H53218.03
N-Butyl 4-boronobenzenesulphonamide ≥97%
N-Butyl 4-boronobenzenesulphonamide
Formel: C₁₀H₁₆BNO₄S
Molekylvægt: 257,11 g/mol
Smeltepunkt: 124…126 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07363753
CAS-nummer: 850589-32-1