4-Boronobenzenesulphonamide ≥97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H52928.03EA 2030 DKK
H52928.03 H52928.MD
4-Boronobenzenesulphonamide ≥97%
4-Boronobenzenesulphonamide
Formel: C₆H₈BNO₄S
Molekylvægt: 201,00 g/mol
Smeltepunkt: 250…256 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659839
CAS-nummer: 613660-87-0