3-Boronobenzenesulphonamide ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H52628.MDEA 5610 DKK
H52628.MD
3-Boronobenzenesulphonamide ≥97%
3-Boronobenzenesulphonamide
Formel: C₆H₈BNO₄S
Molekylvægt: 201,00 g/mol
Smeltepunkt: 260…266 °C
MDL Number: MFCD06659840
CAS-nummer: 850568-74-0