(+)-Taxifolin, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ100
78666-25MG-FEA
538
DKK
78666-25MG-F
78666-100MG-F
(+)-Taxifolin, Supelco®
(+)-Taxifolin
Formel:
C₁₅H₁₂O₇ Molekylvægt: 304,2516 g/mol |
MDL Number:
MFCD00006845 CAS-nummer: 480-18-2 EINECS: 207-543-4 |