(+)-Taxifolin
Leverandør: Roth Carl
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
ROTHT893.1EA
3273.14
DKK
ROTHT893.1
(+)-Taxifolin
(+)-Taxifolin
Formel:
C₁₅H₁₂O₇ Molekylvægt: 304,2516 g/mol |
MDL Number:
MFCD00006845 CAS-nummer: 480-18-2 EINECS: 207-543-4 |