Hesperetin, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H4125-10GEA
1160
DKK
H4125-10G
H4125-1G
Hesperetin, Supelco®
Hesperetin
Formel:
C₁₆H₁₄O₆ Molekylvægt: 302,30 g/mol |
MDL Number:
MFCD00075646 CAS-nummer: 520-33-2 EINECS: 208-290-2 |