Hesperetin
Leverandør: Roth Carl
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
ROTH7570.1EA
1304.05
DKK
ROTH7570.1
Hesperetin
Hesperetin
Formel:
C₁₆H₁₄O₆ Molekylvægt: 302,30 g/mol |
MDL Number:
MFCD00075646 CAS-nummer: 520-33-2 EINECS: 208-290-2 |