Sodium acetate-[1-¹³C] (99% ¹³C )
Leverandør: CAMBRIDGE ISOTOPE LABS., INC.
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
CAMBCLM-156-10EA
0
DKK
CAMBCLM-156-10
CAMBCLM-156-5
Sodium acetate-[1-¹³C] (99% ¹³C )
Sodium acetate-[1-¹³C]
Formel:
H₃CCOONa Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00037666 CAS-nummer: 23424-28-4 |