trans,trans-Dibenzylideneacetone ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A12095.22EA
3580
DKK
A12095.22
A12095.14
A12095.06
trans,trans-Dibenzylideneacetone ≥98%
trans,trans-Dibenzylideneacetone
Formel:
C₁₇H₁₄O Molekylvægt: 234,30 Smeltepunkt: 112…114 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004790 CAS-nummer: 35225-79-7 |